Learn More
N-Fmoc-N-méthyle-L-norleucine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15480999
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15480999
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63992.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112883-42-8
Formule moléculaire C22H25NO4
Poids moléculaire (g/mol) 367.45
Numéro MDL MFCD00235878
Clé InChI RZZXDYZWHUAOEK-GNLPSFAGNA-N
Synonyme fmoc-n-me-nle-oh, fmoc-n-methyl-l-norleucine, fmoc-nalpha-methyl-l-norleucine, l-norleucine,n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, l-norleucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino hexanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino hexanoic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-alpha-methyl-l-norleucine, ambotzfaa6460, fmoc-n-me-nle-oh hplc
CID PubChem 7019522
Nom IUPAC Acide (2S)-2-[9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonyl(méthyl)amino]hexanoïque
SMILES CCCC[C@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-N-methyl-L-norleucine
Quantité 5 g
Poids de la formule 367.44
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide