Learn More
N-Fmoc-N-méthyl-L-valine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7055160
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15480479
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63671.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 84000-11-3 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
N-Fmoc-N-methyl-L-valine is used as enzyme substrates and reagents, culture media additives, dyes, stains and indicators. It is also involved in the preparation of N-methylated peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Fmoc-N-méthyl-L-valine est utilisée comme substrat et réactif enzymatiques, additif pour milieux de culture, colorant et indicateur. Elle est également impliquée dans la préparation des peptides N-méthylés.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau et le diméthylformamide.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs, les bases et les métaux alcalins. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84000-11-3
Formule moléculaire C21H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 353.42
Numéro MDL MFCD00153395
Clé InChI YCXXXPZNQXXRIG-IBGZPJMESA-N
Synonyme fmoc-n-me-val-oh, fmoc-n-methyl-l-valine, n-fmoc-n-methyl-l-valine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl-l-valine, l-valine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino-3-methyl-butanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, ambotzfaa1411, fmoc-n-me-l-val-oh
CID PubChem 978328
Nom IUPAC (2S)-2-[9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonyle(méthyle)amino]-3-acide méthylbutanoïque
SMILES CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-N-methyl-L-valine
Point de fusion 187°C to 190°C
Couleur Blanc
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water and dimethyl formamide.
Quantité 1 g
Poids de la formule 353.41
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre