Learn More
N-Formyl-N-[2-oxo2-(1-oxo-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)éthyl]cyclohexanecarboxamide, Mikromol™
Description
N-formyl-N-[2-oxo2-(1-oxo-3,4-dihydroisoquinoléin-2(1H)-yl)éthyl]cyclohexanecarboxamide
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-(N-formylhexahydrohippuroyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one |
| CAS | 125273-88-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-(N-formylhexahydrohippuroyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C19 H22 N2 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Praziquantel Imp. C (EP), Praziquantel USP Related Compound C, Praziquantel USP RC C, N-[2-(3,4-dihydro-1-oxo-2(1H)-isoquinolinyl)-2-oxoethyl]-N-formyl-cyclohexanecarboxamide, Praziquantel RC C (USP), Praziquantel Related Compound C, Praziquantel Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H22N2O4/c22-13-20(18(24)15-7-2-1-3-8-15)12-17(23)21-11-10-14-6-4-5-9-16(14)19(21)25/h4-6,9,13,15H,1-3,7-8,10-12H2 |
| SMILES | O=CN(CC(=O)N1CCc2ccccc2C1=O)C(=O)C3CCCCC3 |
| Nom IUPAC | N-formyl-N-[2-oxo-2-(1-oxo-3,4-dihydroisoquinole-2-yl)éthyl]cyclohexanecarboxamide |
| Show More |