Learn More
N-formyldesloratadine, Mikromol™
Description
N-formyldesloratadine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Formyl Desloratadine |
| CAS | 117810-61-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-Formyl Desloratadine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C20 H19 Cl N2 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | N-Formyldesloratadine, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(N-formyl-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Desloratadine Related Compound F |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H19ClN2O/c21-17-5-6-18-16(12-17)4-3-15-2-1-9-22-20(15)19(18)14-7-10-23(13-24)11-8-14/h1-2,5-6,9,12-13H,3-4,7-8,10-11H2 |
| SMILES | Clc1ccc2C(=C3CCN(CC3)C=O)c4ncccc4CCc2c1 |
| Nom IUPAC | 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine-11-ylidene)pipéridine-1-carbaldéhyde |
| Afficher plus |