Learn More
Palmitate de N-cétyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10633415 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 10633415
Marque: Thermo Scientific Acros 428222500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 540-10-3 | C32H64O2 | 480.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-10-3
Formule moléculaire C32H64O2
Poids moléculaire (g/mol) 480.86
Numéro MDL MFCD00053739
Clé InChI PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cetyl palmitate, hexadecyl palmitate, palmityl palmitate, cetin, hexadecanoic acid, hexadecyl ester, standamul 1616, hexadecanoic acid hexadecyl ester, hexadecanyl hexadecanoate, n-hexadecyl hexadecanoate, palmitic acid palmityl ester
CID PubChem 10889
ChEBI CHEBI:75584
Nom IUPAC hexadecyl hexadecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexadecyl palmitate
Point de fusion 52°C to 56°C
Point d’ébullition 360°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)14COO(CH2)15CH3
Quantité 250 g
Merck Index 15, 2030
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 480.86
Pourcentage de pureté 95%