Learn More
n-Hexane 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313248 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313248 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14195500ME100
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexane
CAS 110-54-3
Noms d’analytes ou de composants n-Hexane
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H14
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Hexane, NSC 68472, Skellysolve B, n-Hexane
Formule InChI InChI=1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCCCCC
Nom IUPAC hexane
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Quantité 1 mL
Poids de la formule 86,1096 g/mol