Learn More
n-Hexane 1000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Hexane |
| CAS | 110-54-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | n-Hexane |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C6 H14 |
| Concentration | 1 000 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Hexane, NSC 68472, Skellysolve B, n-Hexane |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCC |
| Afficher plus |