Learn More
n-Hexatriacontane 100 μg/mL dans l'hexane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30323994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323994 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323994 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14199000HE100
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexatriacontane
CAS 630-06-8
Noms d’analytes ou de composants n-Hexatriacontane
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C36 H74
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Hexatriacontane, NSC 407536, n-Hexatriacontane
Formule InChI InChI=1S/C36H74/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Nom IUPAC hexatriacontane
Solvent or Matrix n-Hexane
Poids moléculaire (g/mol) 506.97
Quantité 1 mL
Poids de la formule 506,5791 g/mol