Learn More
N-hexyltriéthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369215 100 g 100g
11359215 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11369215 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16521.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 18166-37-5 | C12H28O3Si | 248.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18166-37-5
Formule moléculaire C12H28O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 248.44
Numéro MDL MFCD00087744
Clé InChI WUMSTCDLAYQDNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexyltriethoxysilane, triethoxy hexyl silane, hexyl triethoxysilane, n-hexyltriethoxysilane, hexyl-triethoxysilane, acmc-209ei3
CID PubChem 4437318
Nom IUPAC triethoxy(hexyl)silane
SMILES CCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 115°C (18mmHg)
Nom chimique ou matériau n-Hexyltriethoxysilane
Quantité 100 g
Point d’éclair 95°C (203°F)
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.86
Formule linéaire CH3(CH2)5Si(OCH2CH3)3
Beilstein 1757895
Poids de la formule 248.44
Pourcentage de pureté 97%