Learn More
N-Hydroxy-2,2-diméthylpropanimidamide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4258995 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11935671
Marque: Thermo Scientific Acros 439660010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 42956-75-2 | C5H12N2O | 116.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42956-75-2
Formule moléculaire C5H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Clé InChI CVOGFMYWFRFWEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hydroxypivalimidamide, 1z-n'-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, n-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, n-hydroxypivalamidine, z-n'-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, hydroxydimethylpropanimidamide, z-n'-hydroxypivalimidamide, z-n'-hydroxy-2,2-dimethylpropimidamide
CID PubChem 9582836
Nom IUPAC N’-hydroxy-2,2-diméthylpropanimidamide
SMILES CC(C)(C)C(=NO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Hydroxy-2, 2-dimethylpropanimidamide
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 108.6°C to 113.7°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre