Learn More
N-Hydroxy-2-méthylpropanimidamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-4510270
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 10085062
Marque: Thermo Scientific Maybridge MO07460DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 35613-84-4
Formule moléculaire C4H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 102.14
Numéro MDL MFCD03426251,MFCD08705910,MFCD00464225
Clé InChI JHRDEHLFNLLCQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme z-n'-hydroxyisobutyrimidamide, 1z-n'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, n-hydroxyisobutyrimidamide, n-hydroxy-2-methylpropanimidamide, z-n'-hydroxy-2-methylpropimidamide, n-hydroxyisobutyramidine, z-n'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, isobutyramidoxime 250mg, n/'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, propanimidamide, n-hydroxy-2-methyl
CID PubChem 9582835
Nom IUPAC N’-hydroxy-2-méthylpropanimidamide
SMILES CC(C)C(\N)=N/O
Spécification
Nom chimique ou matériau N';-Hydroxy-2-methylpropanimidamide
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 102.14
Pourcentage de pureté 97%