Learn More
N’-Hydroxy-4-[(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)méthoxy]benzènecarboximidamide, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-2706277
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10542652
Marque: Thermo Scientific Maybridge JM00487CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 306935-19-3
Formule moléculaire C12H13N3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 263.315
Numéro MDL MFCD00830779
Clé InChI QHRPKGPTUYZTBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzenecarboximidamide, 4-2-methylthiazol-4-ylmethoxy benzamidoxime, n'-hydroxy-4-2-methylthiazol-4-yl methoxy benzimidamide, hydroxyimino 4-2-methyl 1,3-thiazol-4-yl methoxy phenyl methylamine, z-n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzene-1-carboximidamide, n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzene-1-carboximidamide
CID PubChem 9582192
Nom IUPAC N’-hydroxy-4-[(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)méthoxy]benzènecarboximidamide
SMILES CC1=NC(=CS1)COC2=CC=C(C=C2)C(=NO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N'-Hydroxy-4-[(2-methyl-1, 3-thiazol-4-yl)methoxy]benzenecarboximidamide
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 263.32
Pourcentage de pureté 95%