Learn More
N-(hydroxyméthyl)phtalimide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-146291 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10606702
Marque: Thermo Scientific Acros 121490250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 118-29-6 | C9H7NO3 | 177.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-29-6
Formule moléculaire C9H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 177.16
Numéro MDL MFCD00005899
Clé InChI MNSGOOCAMMSKGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hydroxymethyl phthalimide, n-hydroxymethylphthalimide, 2-hydroxymethyl isoindoline-1,3-dione, phthalimidomethanol, phthalimidomethyl alcohol, n-methylolphthalimide, oxymethyl phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-hydroxymethyl, hydroxymethylphthalimide, methanol, phthalimido
CID PubChem 8354
ChEBI CHEBI:38816
Nom IUPAC 2-(hydroxyméthyl)isoindole-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Hydroxymethyl)phthalimide
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 140°C to 145°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 2% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 21, 475
Fieser 01,484; 08,253
Poids de la formule 177.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline fine