Learn More
N-(Imidazolidin-2-ylidène)-4,6-diméthoxy-2-méthylpyrimidin-5-amine (4-Méthoxymoxonidine), Mikromol™
Description
N-(Imidazolidin-2-ylidène)-4,6-diméthoxy-2-méthylpyrimidin-5-amine (4-Méthoxymoxonidine)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(Imidazolidin-2-ylidene)-4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine (4-Methoxymoxonidine) |
| CAS | 75439-01-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-(Imidazolidin-2-ylidene)-4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine (4-Methoxymoxonidine) |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C10 H15 N5 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | N-(Imidazolidin-2-ylidene)-4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine, Moxonidine Imp. B (EP), 4-Methoxymoxonidine, Moxonidine Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H15N5O2/c1-6-13-8(16-2)7(9(14-6)17-3)15-10-11-4-5-12-10/h4-5H2,1-3H3,(H2,11,12,15) |
| SMILES | COc1nc(C)nc(OC)c1N=C2NCCN2 |
| Nom IUPAC | N-(4,6-diméthoxy-2-méthylpyrimid-5-yl)imidazolidein-2-imine |
| Afficher plus |