Learn More
N-(imidazolidin-2-ylidène)quinoxalin-6-amine, Mikromol™
Code produit 17970866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17970866 25 mg 25mg
17923646 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17970866 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1324.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-(imidazolidin-2-ylidène)quinoxalin-6-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Imidazolidin-2-ylidene)quinoxalin-6-amine
CAS 91147-43-2
Noms d’analytes ou de composants N-(Imidazolidin-2-ylidene)quinoxalin-6-amine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H11 N5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme N-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine, UK 41511, N-(Imidazolidin-2-ylidene)quinoxalin-6-amine, Brimonidine Tartrate Imp. A (EP), Brimonidine Imp. A (EP), Brimonidine Tartrate Impurity A, Brimonidine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C11H11N5/c1-2-9-10(13-4-3-12-9)7-8(1)16-11-14-5-6-15-11/h1-4,7H,5-6H2,(H2,14,15,16)
SMILES C1CNC(=Nc2ccc3nccnc3c2)N1
Nom IUPAC N-quinoxalin-6-ylimidazolidine-2-imine
Poids moléculaire (g/mol) 213.24
Quantité 25 mg
Poids de la formule 213,10¹⁹ g/mol