Learn More
N-isopropyl-4-nitroaniline, 97 +%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Isopropyl-4-nitroaniline |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Poids de la formule | 180.2 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |