Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-isopropylacrylamide, 99 %, pur, stabilisé
Code produit. p-151681 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100g
25g
500g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10537942
Marca: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 2210-25-5 | C6H11NO | 113.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2210-25-5
Formule moléculaire C6H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 113.16
Numéro MDL MFCD00041913
Clé InChI QNILTEGFHQSKFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-isopropylacrylamide, nipam, n-iso-propylacrylamide, 2-propenamide, n-1-methylethyl, isopropyl acrylamide, acrylamide, n-isopropyl, n-isopropyl acrylamide, n-1-methylethyl-2-propenamide, isopropylamid kyseliny akrylove, unii-b7gff17l9u
CID PubChem 16637
Nom IUPAC N-(propan-2-yl)prop-2-enamide
SMILES CC(C)NC(=O)C=C
Especificaciones
Nom chimique ou matériau N-Isopropylacrylamide
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 62.0°C to 66.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 89.0°C to 92.0°C (2.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2CHCONHCH(CH3)2
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Stabilisateur 500ppm (ca.) MEHQ
Poids de la formule 113.16
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Isopropylacrylamide, stabilized
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado