Learn More
N-isopropylbenzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11490847
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11490847
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23243.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 102-97-6 | C10H15N | 149.237 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-97-6
Formule moléculaire C10H15N
Poids moléculaire (g/mol) 149.237
Numéro MDL MFCD00008863
Clé InChI LYBKPDDZTNUNNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-isopropylbenzylamine, n-benzylisopropylamine, isopropylbenzylamine, n-benzyl-n-isopropylamine, benzylisopropylamine, benzenemethanamine, n-1-methylethyl, n-benzyl isopropylamine, benzylamine, n-isopropyl, n-1-methylethyl-benzenemethanamine, benzyl propan-2-yl amine
CID PubChem 66024
Nom IUPAC N-benzylpropane-2-amine
SMILES CC(C)NCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Isopropylbenzylamine
Densité 0.91
Point d’ébullition 199°C to 201°C
Point d’éclair 87°C (190°F)
Indice de réfraction 1.502
Quantité 500 g
Poids de la formule 149.24
Pourcentage de pureté 97%