Learn More
Sel de sodium N-lauroylsarcosine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
N-Lauroylsarcosine is used for solubilization and separation of membrane proteins and glycoprotein's; reported to inhibit hexokinase. It is useful in concentrated salt solutions used in the cell lysis step during RNA purification (helps avoid excessive foaming). It has been used to indicate paramagnetic anisotropy sign change in micelle mesophage. Inhibits bacterial flora of human saliva/gut at 0.25% as well as acting as a fungi static agent in aqueous dispersion (1%).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N-lauroylsarcosine est utilisée pour la solubilisation et la séparation des protéines membranaires et des glycoprotéine′s ; elle inhibe l’hexokinase. Elle est utile dans les solutions salines concentrées utilisées dans l’étape de lyse cellulaire lors de la purification de l’ARN (permet d’éviter la formation excessive de mousse). Elle a été utilisée pour indiquer un changement de signe d’anisotropie paramagnétique dans le mésophage des micelles. Inhibe la flore bactérienne de la salive/de l’intestin humain à 0,25 % et agit comme agent statique de champignons dans une dispersion aqueuse (1 %).
Solubilité
Soluble dans l’eau (293 g/l).
Remarques
Hygroscopique, stocker loin de former de l’eau / de l’humidité. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart d’agent oxydant et d’agent réducteur.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Lauroylsarcosine sodium salt |
| Point de fusion | 44°C to 47°C |
| Couleur | Blanc |
| Formule linéaire | CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa |
| Quantité | 10 g |
| Beilstein | 5322974 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Merck Index | 14,4368 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (293g/L). |
| Poids de la formule | 293.38 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- N-Lauroylsarcosine sodium salt
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: N-Lauroylsarcosine sodium salt