Learn More
N-méthoxycarbonyl-L-tert-leucine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15437477
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15437477
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H35148.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 162537-11-3 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
The coupling of the two key intermediates, N-(methoxycarbonyl)-l-tert-leucine acylated benzyl hydrazine and chloromethyl ketone, via an S N 2 reaction furnished the amino ketone in high yield under our optimized conditions in practical synthesis of the HIV Protease Inhibitor Atazanavir via a Highly diastereoselective Reduction Approach.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le couplage des deux intermédiaires clés, N-(méthoxycarbonyl)-l-tert-leucine acylé benzyle hydrazine et chlorométhyl cétone, via une réaction S N2 a fourni l’amino-cétone avec un rendement élevé dans nos conditions optimisées lors de la synthèse pratique de l’inhibiteur de la protéase du VIH Atazanavir via une approche de réduction hautement diastéréosélective.
Solubilité
Soluble dans l’acétate d’éthyle et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts et de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 162537-11-3
Formule moléculaire C8H15NO4
Poids moléculaire (g/mol) 189.21
Numéro MDL MFCD07778455
Clé InChI NWPRXAIYBULIEI-MLHKIVSYNA-N
Synonyme methoxycarbonyl-l-tert-leucine, n-methoxycarbonyl-l-tert-leucine, s-2-methoxycarbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, s-n-methoxycarbonyl-tert-leucine, n-methoxycarbonyl-3-methyl-l-valine, l-valine, n-methoxycarbonyl-3-methyl, 2s-2-methoxycarbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, s-2-methoxycarbonylamino-3,3-dimethylbutanoic acid, moc-l-tert-leucine
CID PubChem 11263950
Nom IUPAC (2S)-2-[(methoxycarbonyl)amino]-3,3-dimethylbutanoic acid
SMILES COC(=O)N[C@H](C(O)=O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methoxycarbonyl-L-tert-leucine
Point de fusion 107°C to 110°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in ethyl acetate and methanol.
Poids de la formule 189.21
Pourcentage de pureté 98%