Learn More
N-méthoxyméthyl-N-(triméthylsilylméthyl)benzylamine, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11318716
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11318716
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19412.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 93102-05-7 | C13H23NOSi | 237.418 g/mol
N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine forms azomethine ylides which readily undergo [3+2] cycloaddition to α,β-unsaturated esters affording N-benzyl substituted pyrrolidines in good yields. It reacts with asymmetric 1,3-dipolar cycloadditions in the practical, large-scale synthesis of chiral pyrrolidines. It is used in the the synthesis of 3-carboxy-1-azabicyclo[2.2.1]heptane derivatives, an important class of physiologically active compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-méthoxyméthyl-N-(triméthylsilylméthyl)benzylamine forme des ylures d’azométhine qui subissent facilement une cycloaddition [3+2] à des esters α,ß-insaturés qui fournissent des pyrrolidines substituées par le N-benzyle avec de bons rendements. Elle réagit avec les cycloadditions 1,3-dipolaires asymétriques dans la synthèse pratique à grande échelle des pyrrolidines chirales. Elle est utilisée dans la synthèse des dérivés de l’heptane 3-carboxy-1-azabicyclo[2.2.1], une classe importante de composés physiologiquement actifs.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’acétate d’éthyle.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93102-05-7
Formule moléculaire C13H23NOSi
Poids moléculaire (g/mol) 237.418
Numéro MDL MFCD00674005
Clé InChI RPZAAFUKDPKTKP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl benzylamine, n-benzyl-1-methoxy-n-trimethylsilyl methyl methanamine, benzyl methoxymethyl trimethylsilyl methyl amine, benzyl-methoxymethyl-trimethylsilanylmethyl-amine, n-benzyl-n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethylamine, n-benzyl-n-methoxymethyl trimethylsilylmethylamine, n-methoxymethyl phenyl-n-trimethylsilyl methyl methanamine, n-methoxymethyl-n-trimethylsilyl methyl phenyl, n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl-benzylamine
CID PubChem 353442
Nom IUPAC N-(méthoxyméthyl)-1-phényl-N-(triméthylsilylméthyl)méthanamine
SMILES COCN(CC1=CC=CC=C1)C[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
Densité 0.928
Point d’ébullition 76°C (0.3 mmHg)
Point d’éclair 66°C (150°F)
Indice de réfraction 1.492
Quantité 1 g
Beilstein 4311216
Sensibilité Light and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,ethyl acetate.
Poids de la formule 237.42
Pourcentage de pureté 94%