Learn More
N-(méthoxyméthyl)-N-(triméthylsilyl)benzylamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10337571 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10337571
Marque: Thermo Scientific Acros 344300050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 93102-05-7 | C13H23NOSi | 237.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93102-05-7
Formule moléculaire C13H23NOSi
Poids moléculaire (g/mol) 237.42
Numéro MDL MFCD00674005
Clé InChI RPZAAFUKDPKTKP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl benzylamine, n-benzyl-1-methoxy-n-trimethylsilyl methyl methanamine, benzyl methoxymethyl trimethylsilyl methyl amine, benzyl-methoxymethyl-trimethylsilanylmethyl-amine, n-benzyl-n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethylamine, n-benzyl-n-methoxymethyl trimethylsilylmethylamine, n-methoxymethyl phenyl-n-trimethylsilyl methyl methanamine, n-methoxymethyl-n-trimethylsilyl methyl phenyl, n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl-benzylamine
CID PubChem 353442
Nom IUPAC N-(méthoxyméthyl)-1-phényl-N-(triméthylsilylméthyl)méthanamine
SMILES COCN(CC1=CC=CC=C1)C[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9280g/mL
Analyse élémentaire 95% min.
Point d’ébullition 76°C (0.3 mmHg)
Point d’éclair 66°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2N(CH2OCH3)CH2Si(CH3)3
Indice de réfraction 1.4915 to 1.4935
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.928
Poids de la formule 237.42
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.