Learn More
N-Méthyl-1-propylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11468726
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11468726 1 g 1g
11478726 5 g 5g
11488726 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11468726 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16903.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 627-35-0 | C4H11N | 73.139 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 627-35-0
Formule moléculaire C4H11N
Poids moléculaire (g/mol) 73.139
Numéro MDL MFCD00009361
Clé InChI GVWISOJSERXQBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylpropylamine, n-methyl-n-propylamine, methyl propyl amine, 1-propanamine, n-methyl, methyl-n-propylamine, methylpropylamine, unii-vw1h32h1qm, n-propylmethylamine, n-methyl-1-propylamine, vw1h32h1qm
CID PubChem 12315
Nom IUPAC N-méthylpropan-1amine
SMILES CCCNC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-1-propylamine
Densité 0.713
Point d’ébullition 62°C to 64°C
Point d’éclair −1.1°C (30°F)
Odeur Amine-like
Quantité 1 g
Numéro UN UN2733
Poids de la formule 73.14
Pourcentage de pureté 97%