Learn More
N-méthyl-2,4-dinitroaniline, Mikromol™
Description
N-méthyl-2,4-dinitroaniline
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Methyl-2,4-dinitroaniline |
| CAS | 2044-88-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-Methyl-2,4-dinitroaniline |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C7 H7 N3 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | N'-Methyl-2,4-dinitroaniline, Benzenamine, N-methyl-2,4-dinitro-, Aniline, N-methyl-2,4-dinitro- (6CI,7CI,8CI), (2,4-Dinitrophenyl)methylamine, 1-(Methylamino)-2,4-dinitrobenzene, 2,4-Dinitro-N-methylaniline, N-Methyl-2,4-dinitroaniline, N-Methyl-2,4-dinitrobenzenamine, NSC 36958 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7N3O4/c1-8-6-3-2-5(9(11)12)4-7(6)10(13)14/h2-4,8H,1H3 |
| SMILES | CNc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | N-méthyl-2,4-dinitroaniline |
| Afficher plus |