Learn More
N-méthyl-2,4-dinitroaniline, Mikromol™
Code produit 30457520
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30457520 4 x 25 mg -
30052146 250 mg 250mg
30051998 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457520 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0154.5000254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-méthyl-2,4-dinitroaniline, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-2,4-dinitroaniline
CAS 2044-88-4
Noms d’analytes ou de composants N-Methyl-2,4-dinitroaniline
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C7 H7 N3 O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme N'-Methyl-2,4-dinitroaniline, Benzenamine, N-methyl-2,4-dinitro-, Aniline, N-methyl-2,4-dinitro- (6CI,7CI,8CI), (2,4-Dinitrophenyl)methylamine, 1-(Methylamino)-2,4-dinitrobenzene, 2,4-Dinitro-N-methylaniline, N-Methyl-2,4-dinitroaniline, N-Methyl-2,4-dinitrobenzenamine, NSC 36958
Formule InChI InChI=1S/C7H7N3O4/c1-8-6-3-2-5(9(11)12)4-7(6)10(13)14/h2-4,8H,1H3
Type de solution Neat
SMILES CNc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC N-méthyl-2,4-dinitroaniline
Poids moléculaire (g/mol) 197.15
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 197.0437 g/mol