Learn More
N-Méthyl-3-(1-méthyl-1H-pyrazol-3-yl)benzylamine, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10022134
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
Code produit. 10022134
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC60646DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 910037-12-6
Formule moléculaire C12H15N3
Poids moléculaire (g/mol) 201.273
Numéro MDL MFCD09065011
Clé InChI QTPPVJGJXALONT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzylamine, methyl 3-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methanamine
CID PubChem 24229634
Nom IUPAC N-méthyl-1-[3-(1-méthylpyrazol-3-yl)phényl]méthanamine
SMILES CNCC1=CC=CC(=C1)C2=NN(C=C2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-3-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzylamine
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 201.27
Pourcentage de pureté 90%