Learn More
Acétate de N-méthyl-3,3-diphénylpropanamine, Mikromol™
Code produit 17942476
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17942476 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17942476 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3441.040025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
acétate de N-méthyl-3,3-diphénylpropanamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-3,3-diphenylpropanamine Acetate
CAS 2727061-30-3
Noms d’analytes ou de composants N-Methyl-3,3-diphenylpropanamine Acetate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H19 N . C2 H4 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme N-Methyl-3,3-diphenylpropanamine Acetate
Formule InChI InChI=1S/C16H19N.C2H4O2/c1-17-13-12-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15;1-2(3)4/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H3,(H,3,4)
SMILES CNCCC(c1ccccc1)c2ccccc2.CC(=O)O
Nom IUPAC ácido acético; N-metil-3,3-difenilpropan-1-amina
Poids moléculaire (g/mol) 285.38
Quantité 25 mg
Poids de la formule 285.1729 g/mol