Learn More
N-méthyl-(3-méthoxythien-2-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-methyl-(3-methoxythien-2-yl)methylamine |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 157.24 |
| Pourcentage de pureté | 97% |