Learn More
Chlorhydrate de N-méthyl-6-chloro-2,3,4,5-tétrahydro-1-(4-hydroxyphényl)-1H-3-benzazépine-7,8-diol (chlorhydrate de N-méthylfénoldopam), Mikromol™
Description
Chlorhydrate de N-méthyl-6-chloro-2,3,4,5-tétrahydro-1-(4-hydroxyphényl)-1H-3-benzazépine-7,8-diol (chlorhydrate de N-méthylfénoldopam)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Methyl-6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-1H-3-benzazepine-7,8-diol Hydrochloride |
| CAS | 2724762-90-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-Methyl-6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-1H-3-benzazepine-7,8-diol Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C17 H18 Cl N O3 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 6-Chloro-1-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-1,2,4,5-tetrahydro-3-benzazepine-7,8-diol Hydrochloride, Fenoldopam Related Compound A, Fenoldopam Related Compound A as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H18ClNO3.ClH/c1-19-7-6-12-13(8-15(21)17(22)16(12)18)14(9-19)10-2-4-11(20)5-3-10;/h2-5,8,14,20-22H,6-7,9H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CN1CCc2c(Cl)c(O)c(O)cc2C(C1)c3ccc(O)cc3 |
| Nom IUPAC | 6-cloro-1-(4-hidroxifenil)-3-metil-1,2,4,5-tetrahidro-3-benzazepina-7,8-diol;hidrocloruro |
| Afficher plus |