Learn More
N-Méthyl-[6-(tétrahydropyran-4-yloxy)pyrid-3-yl]méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Methyl-[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-3-yl]methylamine |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 222.29 |
| Pourcentage de pureté | 97% |