Learn More
Chlorhydrate de N-méthyl-C-(naphtalén-1-yl)méthanamine (chlorhydrate d'amine secondaire), Mikromol™
Description
Chlorhydrate de N-méthyl-C-(naphtalén-1-yl)méthanamine (chlorhydrate d'amine secondaire)
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride |
| CAS | 65473-13-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C12 H13 N . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Terbinafine Hydrochloride Imp. A (EP), Terbinafine Imp. A (EP), Terbinafine USP Related Compound A, Terbinafine USP RC A, N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Secondary Amine Hydrochloride of Terbinafine, Terbinafine Related Compound A as Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Terbinafine Impurity A as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H13N.ClH/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11;/h2-8,13H,9H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.C=1C=CC2=C(C1)C=CC=C2CNC |
| Nom IUPAC | N-méthyl-1-naphthalène-1-ylméthhanamine ;chlorhydrate |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?