Learn More
Chlorhydrate de N-méthyl-C-(naphtalén-1-yl)méthanamine (chlorhydrate d'amine secondaire), Mikromol™
Code produit 17943766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17943766 25 mg 25mg
17922146 100 mg 100mg
30458756 4 x 25 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17943766 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0696.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de N-méthyl-C-(naphtalén-1-yl)méthanamine (chlorhydrate d'amine secondaire)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride
CAS 65473-13-4
Noms d’analytes ou de composants N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H13 N . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Terbinafine Hydrochloride Imp. A (EP), Terbinafine Imp. A (EP), Terbinafine USP Related Compound A, Terbinafine USP RC A, N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Secondary Amine Hydrochloride of Terbinafine, Terbinafine Related Compound A as Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Terbinafine Impurity A as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C12H13N.ClH/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11;/h2-8,13H,9H2,1H3;1H
SMILES Cl.C=1C=CC2=C(C1)C=CC=C2CNC
Nom IUPAC N-méthyl-1-naphthalène-1-ylméthhanamine ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 207.7
Quantité 25 mg
Poids de la formule 207.0815 g/mol