Learn More
N-méthyl-D-glucamine, 100 %, MP Biomedicals™
Code produit 11414752 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414752 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11414752 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219150691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00€
    226.80€ / 1kg
    Économisez 12.20€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Used in the synthesis of surface active agents, pharmaceuticals and dyes.
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-D-glucamine
CAS 6284-40-8
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 1
Formule moléculaire C7H17NO5
Quantité 1 kg
Synonyme meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamine
Clé InChI MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
SMILES CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5S)-6-(méthylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol
Poids moléculaire (g/mol) 195.215
CID PubChem 8567
ChEBI CHEBI:59732
Poids de la formule 195.22
Qualité Not Available
Forme physique Poudre