Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-méthyl-D-glucamine, 99 %
Code produit 10783881 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10783881 100 g Flacon en plastique 100g
10123560 500 g Flacon en plastique 500g
10043993 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10783881 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 126841000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
La N-méthyle-D-glucamine, numéro CAS 6284-40-8, également connue sous le nom de méglumine, est un composé de base couramment utilisé en association avec des composés organiques iodés dans un milieu de contraste.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Informations générales
• La N-méthyle-D-glucamine est un composé d’hexosamine fréquemment utilisé en association avec des composés organiques iodés dans des milieux de contraste tels que la mégluminine d’iothalamate, la mégluminine d’iodipamide et la mégluminine de diatrizoate
Applications
• Elle est également utile lorsqu’elle est appliquée dans les résines d’échange d’ions pour chélater les ions bore de manière sélective
• Elle est considérée comme une base et fréquemment utilisée dans la préparation des sels de certains acides
• Elle est également appliquée dans la synthèse d’agents actifs de surface et de colorants de laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6284-40-8
Formule moléculaire C7H17NO5
Poids moléculaire (g/mol) 195.21
Numéro MDL MFCD00004707
Clé InChI MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Synonyme meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamine
CID PubChem 8567
ChEBI CHEBI:59732
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5S)-6-(méthylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol
SMILES CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-D-glucamine
Note relative au nom 99%
Absorbance 0.03 max. (20 w/v% aq. soln.) at 420nm
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 128.0°C to 132.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1% max. (1 g, 100°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 04, IV, 1914
Merck Index 15, 6150
Conditions de rotation spécifiques − 16.50 (20.00°C c=10,H2O,on dry sub)
Rotation spécifique − 16.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100 g/100 mL water (25°C). Other solubilities: 1.2 g/100 mL alcohol (25°C), 21 g/100 mL alcohol (70°C)
Poids de la formule 195.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline