Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-méthyl-D-glucamine, 99 %
Code produit 11399075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399075 50 g 50g
11309085 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399075 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L14282.18
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 6284-40-8 | C7H17NO5 | 195.215 g/mol
N-Methyl-D-glucamine is used in conjunction with iodinated organic compounds in contrast media viz. diatrizoate meglumine and iodipamide meglumine. It is useful in ion-exchange resins to chelate boron ions selectively. It is also used as an excipient in pharmaceuticals, in cosmetics and X-ray contrast media. It is also employed in the synthesis of surface active agents, pharmaceuticals and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-méthyl-D-glucamine est utilisée en association avec des composés organiques iodés dans des milieux de contraste, à savoir la mégluminine de diatrizoate et la mégluminine d’iodipamide. Il est utile dans les résines échangeuses d’ions pour chélater les ions bore de manière sélective. Il est également utilisé comme excipient dans les produits pharmaceutiques et cosmétiques et dans les milieux de contraste à rayons X. Il est également utilisé dans la synthèse d’agents actifs de surface, de produits pharmaceutiques et de colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6284-40-8
Formule moléculaire C7H17NO5
Poids moléculaire (g/mol) 195.215
Numéro MDL MFCD00004707
Clé InChI MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Synonyme meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamine
CID PubChem 8567
ChEBI CHEBI:59732
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5S)-6-(méthylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol
SMILES CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-D-glucamine
Point de fusion 128°C to 131°C
Quantité 50 g
Beilstein 385906
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,6078
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique −16.5° (c=2 in Water)
Poids de la formule 195.22
Pourcentage de pureté 99%