Learn More
N-Méthyl-N-triméthylsilylacétamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 48°C to 49°C (11mmHg) |
| Nom chimique ou matériau | N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide |
| Quantité | 10 g |
| Point d’éclair | 48°C (118°F) |
| Indice de réfraction | 1.439 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Densité | 0.906 |
| Numéro UN | UN1993 |
| Beilstein | 506975 |
| Poids de la formule | 145.28 |
| Afficher plus |