Learn More
N-méthyl-N-vinylacétamide, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30323800
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30323800 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323800 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DRECA15147700
Découvrez les matériaux de référence certifiés du Dr. Ehrenstorfer : disponible dans plusieurs formats, y compris les mélanges réglementaires multi-composants, pour étayer vos analyses alimentaires et environnementales avec une qualité traçabilité et accréditée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-N-vinylacetamide
CAS 3195-78-6
Noms d’analytes ou de composants N-Methyl-N-vinylacetamide
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C5 H9 N O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Acetamide, N-methyl-N-vinyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethenyl-N-methylacetamide, N-Vinyl-N-methylacetamide
Formule InChI InChI=1S/C5H9NO/c1-4-6(3)5(2)7/h4H,1H2,2-3H3
SMILES CN(C=C)C(=O)C
Nom IUPAC N-éthényl-N-méthylacétamide
Poids moléculaire (g/mol) 99.13
Quantité 100 mg
Poids de la formule 99.0684 g/mol