Learn More
N-méthyl-p-toluènesulfonamide, Mikromol™
Code produit 30050820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050820 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050820 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0081.310025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-méthyl-p-toluènesulfonamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-p-toluenesulfonamide
CAS 640-61-9
Noms d’analytes ou de composants N-Methyl-p-toluenesulfonamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H11 N O2 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzenesulfonamide, N,4-dimethyl-, p-Toluenesulfonamide, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), N,4-Dimethylbenzenesulfonamide, (p-Tolylsulfonyl)methylamine, 4,N-Dimethylbenzenesulfonamide, 4-Methyl-N-methylbenzenesulfonamide, N-Methyl-4-methylbenzenesulfonamide, N-Methyl-p-toluenesulphonamide, N-Methyl-para-toluenesulfonamide, NSC 2223, NSC 36991
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO2S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(10,11)9-2/h3-6,9H,1-2H3
SMILES CNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Nom IUPAC N,4-diméthylbenzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 185.243
Quantité 25 mg
Poids de la formule 185,051 g/mol