Learn More
N-méthylcyclohexylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10071610 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
5mL
Code produit. 10071610
Marque: Thermo Scientific Acros 146992500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 100-60-7 | C7H15N | 113.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-60-7
Formule moléculaire C7H15N
Poids moléculaire (g/mol) 113.20
Numéro MDL MFCD00003832
Clé InChI XTUVJUMINZSXGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylcyclohexylamine, methylcyclohexylamine, n-cyclohexylmethylamine, cyclohexanamine, n-methyl, n-methyl-n-cyclohexylamine, methylamino cyclohexane, cyclohexylamine, n-methyl, cyclohexyl methyl amine, n-cyclohexyl-n-methylamine, unii-yh8pf4c1ow
CID PubChem 7514
ChEBI CHEBI:59018
Nom IUPAC La N-méthylcyclohexanamine
SMILES CNC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylcyclohexylamine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -8.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 149.0°C
Point d’éclair 29°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11NHCH3
Indice de réfraction 1.4545 to 1.4565
Quantité 250 mL
Beilstein 12, 6
Gravité spécifique 0.86
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5.4 wt% (20 c). Other solubilities: soluble in alcohol and ehter
Viscosité 1.58 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 113.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Methylcyclohexylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.