Learn More
Acide N-méthylhippurique, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-164451 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10710561
Marque: Thermo Scientific Acros 259760050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 2568-34-5
Formule moléculaire C10H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 193.20
Numéro MDL MFCD00144940
Clé InChI PKCSYDDSNIJRIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoylsarcosine, n-methylhippuric acid, n-benzoyl-n-methylglycine, n-benzoylsarcosine, glycine, n-benzoyl-n-methyl, 2-n-methylbenzamido acetic acid, sarcosine, n-benzoyl, 2-benzoyl methyl amino acetic acid, chembl66391, 2-n-methyl-1-phenylformamido acetic acid
CID PubChem 75728
Nom IUPAC Acide 2-[benzoyl(méthyl)amino]acétique
SMILES CN(CC(O)=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylhippuric acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 101°C to 105°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C(O)N(CH3)CH2COOH
Quantité 5 g
Poids de la formule 193.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Methylhippuric acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.