Learn More
Chlorhydrate de N-méthylméthanamine, Mikromol™
Code produit 17949289
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17949289 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17949289 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0056.06
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de N-méthylméthanamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylmethanamine Hydrochloride
CAS 506-59-2
Noms d’analytes ou de composants N-Methylmethanamine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C2 H7 N . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Dacarbazine Imp. D (EP), Metformin Hydrochloride Imp. F (EP), Metformin Imp. F (EP), N-Methylmethanamine Hydrochloride, Dacarbazine Imp. D (EP) as Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Imatinib Mesilate Imp. I (Pharmeuropa), Dimethylamine Hydrochloride, Dacarbazine Impurity D as Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Metformin Impurity F as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
SMILES Cl.CNC
Nom IUPAC N-méthylméthanamine;hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 81.54
Quantité 100 mg
Poids de la formule 81,0345 g/mol