Learn More
N-méthylmorpholine (synthèse de peptides), Fisher BioReagents
Code produit 10688393
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10688393 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10688393 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP610500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La N-Méthylmorpholine est utilisée dans les protocoles de synthèse des peptides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vecteur alpha Methylmorpholine
Nom chimique ou matériau N-Methylmorpholine
CAS 109-02-4
Plage d’ébullition 2 max.
Point de fusion -65°C
Couleur Incolore
Densité 0.920g/cm³
pH 10.6
Point d’ébullition 115°C
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H11NO
Numéro MDL MFCD00006175
Quantité 500 mL
Merck Index 15, 6362
Synonyme n-methylmorpholine, morpholine, 4-methyl, methylmorpholine, 1-methylmorpholine, morpholine, n-methyl, 4-methylmorfolin, 4-methylmorpholin, n-methyl morpholine, 4-methylmorfolin czech, n-methylmorpholin
Clé InChI SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCOCC1
Nom IUPAC 4-méthylmorpholine
Poids moléculaire (g/mol) 101.15
CID PubChem 7972
Poids de la formule 101.15
Tension de vapeur 22.5mmHg at 20°C
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Synthèse de peptides
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylmorpholine
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.