Learn More
N-méthylpentylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381737
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
Code produit. 11381737
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L04882.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 25419-06-1 | C6H15N | 101.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25419-06-1
Formule moléculaire C6H15N
Poids moléculaire (g/mol) 101.19
Numéro MDL MFCD00041354
Clé InChI UOIWOHLIGKIYFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylpentylamine, n-methylamylamine, amylmethylamine, methyl pentyl amine, 1-pentanamine, n-methyl, methylpentylamine, pentylamine, n-methyl, methyl-pentyl-amine, n-methyl-n-pentylamine, methylamylamine
CID PubChem 117479
Nom IUPAC methyl(pentyl)amine
SMILES CCCCCNC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylpentylamine
Densité 0.738
Point d’ébullition 117°C to 119°C
Point d’éclair 18°C (64°F)
Indice de réfraction 1.4105
Quantité 2 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 1731333
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 101.19
Pourcentage de pureté 98%