Learn More
N-méthylphtalimide, Mikromol™
Code produit 30052669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052669 100 mg 100mg
30051731 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052669 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3629.12
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-méthylphtalimide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalimide-N-methyl
CAS 550-44-7
Noms d’analytes ou de composants Phthalimide-N-methyl
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H7 N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-Methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Phthalimide, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-Methylisoindole-1,3-dione, 2-Methylisoindoline-1,3-dione, N-Methylphthalimide, NSC 44059
Formule InChI InChI=1S/C9H7NO2/c1-10-8(11)6-4-2-3-5-7(6)9(10)12/h2-5H,1H3
SMILES CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Nom IUPAC 2-méthylisoindole-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Quantité 100 mg
Poids de la formule 161,0477 g/mol