Learn More
N-méthylpropylamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-167786 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10677504
Marque: Thermo Scientific Acros 314690010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 627-35-0 | C4H11N | 73.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 627-35-0
Formule moléculaire C4H11N
Poids moléculaire (g/mol) 73.14
Numéro MDL MFCD00009361
Clé InChI GVWISOJSERXQBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylpropylamine, n-methyl-n-propylamine, methyl propyl amine, 1-propanamine, n-methyl, methyl-n-propylamine, methylpropylamine, unii-vw1h32h1qm, n-propylmethylamine, n-methyl-1-propylamine, vw1h32h1qm
CID PubChem 12315
Nom IUPAC N-méthylpropan-1amine
SMILES CCCNC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylpropylamine
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.7100g/mL
Point d’ébullition 61.0°C to 63.0°C
Point d’éclair <−34°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2NHCH3
Indice de réfraction 1.3880 to 1.3910
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.71
Poids de la formule 73.14
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide