Learn More
Dichlorhydrate de N,N'-bis[2-(3,4-diméthoxyphényl)éthyl]-N,N'-diméthylpropane-1,3-diamine, Mikromol™
Description
Dichlorhydrate de N,N'-bis[2-(3,4-diméthoxyphényl)éthyl]-N,N'-diméthylpropane-1,3-diamine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride |
| CAS | 63434-11-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C25 H38 N2 O4 . 2 Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Verapamil Hydrochloride Imp. A (EP), Verapamil Imp. A (EP), N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. A (EP) as Dihydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity A as Dihydrochloride, Verapamil Impurity A as Dihydrochloride |
| SMILES | Cl.Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCN(C)CCc2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 503.51 |
| Quantité | 25 mg |
| Afficher plus |