Learn More
N,N-Bis(2-chloroéthyl)-p-toluènesulfonamide, Mikromol™
Code produit 30049165
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049165 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049165 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1035.100025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N,N-Bis(2-chloroéthyl)-p-toluènesulfonamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide
CAS 42137-88-2
Noms d’analytes ou de composants N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H15 Cl2 N O2 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzenesulfonamide, N,N-bis(2-chloroethyl)-4-methyl-, p-Toluenesulfonamide, N,N-bis(2-chloroethyl)- (6CI,7CI), N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzenesulfonamide, N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzensulfonamide, N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide, NSC 49364
Formule InChI InChI=1S/C11H15Cl2NO2S/c1-10-2-4-11(5-3-10)17(15,16)14(8-6-12)9-7-13/h2-5H,6-9H2,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(CCCl)CCCl
Nom IUPAC N,N-bis(2-chloroéthyl)-4-méthylbenzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 296.2133
Quantité 25 mg
Poids de la formule 295,0201 g/mol