Learn More
Acide N,N-bis(2-hydroxyéthyl)-2-aminoéthanesulfonique, acide libre, MP Biomedicals™
Code produit 11384149 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11384149 100 g
11394149 250 g
11304159 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11384149 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210092780
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 10191-18-1
Formule moléculaire C6H15NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 213.25
Numéro MDL MFCD00007533
Clé InChI AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme N, N-bis(2-Hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N, N-Bis(2-hydroxyethyl)taurine
CID PubChem 73243
ChEBI CHEBI:39045
Nom IUPAC 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthane-1-acide sulfonique
SMILES OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-bis(2-Hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, free acid
Couleur Blanc
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 0.9961
Poids de la formule 239.23