Learn More
N,N-Bis(méthylsulfonyl)-4-nitro-2-phénoxyaniline, Mikromol™
Code produit 30463857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463857 4 x 25 mg -
30051431 25 mg 25mg
30050315 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30463857 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0378.0600254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N,N-Bis(méthylsulfonyl)-4-nitro-2-phénoxyaniline, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline
CAS 51765-72-1
Noms d’analytes ou de composants N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H14 N2 O7 S2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline, Nimesulide Imp. F (EP), Nimesulide Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C14H14N2O7S2/c1-24(19,20)16(25(2,21)22)13-9-8-11(15(17)18)10-14(13)23-12-6-4-3-5-7-12/h3-10H,1-2H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CS(=O)(=O)N(c1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)C
Nom IUPAC N-méthylsulfonyl-N-(4-nitro-2-phénoxyphényl)méthanesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 386.4
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 386,0242 g/mol