Learn More
N-N-Butyldiéthanolamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10031740 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
Code produit. 10031740
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 102-79-4 | C8H19NO2 | 161.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-79-4
Formule moléculaire C8H19NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.24
Numéro MDL MFCD00002856
Clé InChI GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butyldiethanolamine, butyldiethanolamine, ethanol, 2,2'-butylimino bis, bide, 2,2'-butylimino diethanol, n,n-bis 2-hydroxyethyl butylamine, butylbis 2-hydroxyethyl amine, n-butyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-butylimino diethanol, n-butyl-n,n-bis hydroxyethyl amine
CID PubChem 7620
Nom IUPAC 2-[butyl(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol
SMILES CCCCN(CCO)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau N-N-Butyldiethanolamine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -70.0°C
Couleur Marron à marron-rouge
Densité 0.9680g/mL
Point d’ébullition 264.0°C to 278.0°C
Point d’éclair 143°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3N(CH2CH2OH)2
Indice de réfraction 1.4615 to 1.4635
Quantité 250 mL
Beilstein 04, 285
Gravité spécifique 0.968
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids de la formule 161.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre