Learn More
N,N’-Di(1-naphtyl)-N,N’-diphénylbenzidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7055826
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15478956
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H64502.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123847-85-8
Formule moléculaire C44H32N2
Poids moléculaire (g/mol) 588.754
Numéro MDL MFCD03093246
Clé InChI IBHBKWKFFTZAHE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n4,n4'-di naphthalen-1-yl-n4,n4'-diphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, alpha-npb, n,n'-bis naphthalen-1-yl-n,n'-bis phenyl benzidine, 4,4'-bis n-1-naphthyl-n-phenylamino biphenyl, n,n'-di 1-naphthyl-n,n'-diphenylbenzidine, n,n'-bis-1-naphthalenyl-n,n'-bis-phenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-di-1-naphthalenyl-n,n'-diphenyl, n,n'-di-1-naphthyl-n,n'-diphenylbenzidine
CID PubChem 5069127
Nom IUPAC N-[4-[4-(N-naphtalène-1-ylanilino)phényl]phényl]-N-phénylnaphtalène-1-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC6=CC=CC=C65)C7=CC=CC8=CC=CC=C87
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Di(1-naphthyl)-N,N'-diphenylbenzidine
Point de fusion 279°C to 283°C
Couleur Jaune
Quantité 250 mg
Beilstein 8022378
Poids de la formule 588.75
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre